Få mere at vide
Hamilton™ 10μ L 700-serien Microliter Sprøjte
Artikelnummer. 17894332
Skift visning
Nålemåler:
22s G
23'ere G
23s til 26s G
26'ere G
Ingen nål inkluderet
Skik
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
Cementeret
Luer Tip
Luerspids, cementeret
Længde (metrisk) nål:
43,4 mm
51 mm
Ingen nål inkluderet
Skik
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Tilslutningstype Længde (metrisk) nål
17894332 22s G Kegle Cementeret 51 mm
17874252 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luerspids, cementeret Ingen nål inkluderet
17864362 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer Tip Ingen nål inkluderet
17814402 Skik Skik Cementeret Skik
17834332 23'ere G Kegle Cementeret 43,4 mm
17804272 22s G Stump Cementeret 51 mm
17894292 23'ere G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Cementeret 51 mm
17834302 23s til 26s G Kegle Cementeret 43,4 mm
17894282 26'ere G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Cementeret 43,4 mm
17804372 26'ere G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Cementeret 51 mm
17834262 26'ere G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Aftagelig 51 mm
17814302 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Aftagelig Ingen nål inkluderet
17874362 26'ere G Kegle Aftagelig 51 mm
17864332 26'ere G Kegle Cementeret 51 mm
17894182 26'ere G Stump Cementeret 51 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17894332 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL80383
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
700-serien Microliter Sprøjten opfylder de generelle krav til væskehåndtering i produktions- og forskningslaboratorier.
  • 700-serien er den originale Hamilton-sprøjte.
  • Denne serie af Microliter sprøjter er designet til at løse de generelle krav til væskehåndtering i fremstillings- og forskningslaboratorier.
  • 700-serien er fortsat industristandarden.
  • Stempler og cylindere er ikke udskiftelige eller udskiftelige.
  • Stempler og cylindere er ikke udskiftelige eller udskiftelige.
  • Dispenserer mængder op til 10μ L.
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,019 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0059 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,260 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.485 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.60 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 701 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Cementeret
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.