Få mere at vide
Hamilton™ 10μ L 700-serien Microliter Sprøjte
Beskrivelse
- 700-serien er den originale Hamilton-sprøjte.
- Denne serie af Microliter sprøjter er designet til at løse de generelle krav til væskehåndtering i fremstillings- og forskningslaboratorier.
- 700-serien er fortsat industristandarden.
- Stempler og cylindere er ikke udskiftelige eller udskiftelige.
- Stempler og cylindere er ikke udskiftelige eller udskiftelige.
- Dispenserer mængder op til 10μ L.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nålemåler | Ingen nål inkluderet |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,019 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,260 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.485 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.60 mm |
| Længde (engelsk) Nål | Ingen nål inkluderet |
| Produkttype | Microliter Sprøjte |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 122 °F |
| Vis mere |