Få mere at vide
Hamilton™ 10μ L 1700-serien gastæt sprøjte
Nålemåler:
22s G
23'ere G
26'ere G
26S (ingen nål inkluderet)
Ingen nål inkluderet
Skik
Nålespids stil:
Buet, skrå (ingen nål inkluderet)
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
Cementeret
Beskrivelse
- Denne serie af sprøjter er ideelle til dispensering af mængder op til 10μ L.
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | PTFE |
| Nålemåler | 23'ere G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,018 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,260 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.460 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.60 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 1,69 tommer. |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 122 °F |
| Vis mere |