Få mere at vide
10-Isocyanatodecyltrimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496377
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15496377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33555.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310372-82-7
Molekylær formel C14H29NO4Si
Molekylvægt (g/mol) 303.474
MDL nummer MFCD19105613
InChI nøgle GUOFKJBNQHCAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-isocyanatodecyl trimethoxysilane
PubChem CID 87686085
IUPAC navn 10-isocyanatodecyl(trimethoxy)silane
SMIL CO[Si](CCCCCCCCCCN=C=O)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 120°C to 125°C (0.1mmHg)
Kemisk navn eller materiale 10-Isocyanatodecyltrimethoxysilane
Mængde 1 g
Lineær formel OCN(CH2)10Si(OCH3)3
FN nummer UN2810
Formel vægt 303.47
Procent renhed 95%
Følsomhed Moisture sensitive