Få mere at vide
10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct, Mikromol™
Artikelnummer. 30052689
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052689 25 mg
30051297 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052689 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0077.040025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
CAS 20438-96-4
Analyt- eller komponentnavne 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 O . B H3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3
SMIL B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC navn borane;11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 310.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 310.2216 g/mol