Få mere at vide
10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct |
| CAS | 20438-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 O . B H3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13 |
| Vis mere |