Få mere at vide
10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct, LoGiCal
Artikelnummer. 30463410
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463410 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463410 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0077.04
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
CAS 20438-96-4
Analyt- eller komponentnavne 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 O . B H3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3
Løsningstype Neat
SMIL B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC navn borane;11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 310.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 310.2216 g/mol