Få mere at vide
10-Hydroxyiminodibenzyl, Mikromol™
Beskrivelse
10-Hydroxyiminodibenzyl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxyiminodibenzyl |
| CAS | 4014-77-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10-Hydroxyiminodibenzyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol, 10-Hydroxyiminodibenzyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,14-16H,9H2 |
| SMIL | OC1Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin-5-ol |
| Vis mere |