Få mere at vide
10-Hydroxygeraniol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxygeraniol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-6,11-12H,3-4,7-8H2,1-2H3/b9-6-,10-5+ |
| Formel vægt | 170.1307 |