Få mere at vide
10-hydroxydecansyre, TRC
Artikelnummer. 30010317
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010317 10 g
17942305 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH93405010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-53-4
Molekylær formel C10 H20 O3
Molekylvægt (g/mol) 188.264
Synonym E-10-Hydroxy-2-decylennic Acid, NSC 15139
IUPAC navn 10-hydroxydecansyre
SMIL OCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Hydroxydecanoic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Formel vægt 188.1412