Få mere at vide
10-Hydroxydecanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499406 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16499406 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0148
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress 10-Hydroxydecanoic acid (NSC 15139) is a saturated fatty acid of 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid from royal jelly, with anti-inflammatory activity.
10-Hydroxydecanoic acid (NSC 15139) is a saturated fatty acid of 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid from royal jelly, with anti-inflammatory activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Hydroxydecanoic acid
CAS 1679-53-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H20O3
Mængde 100 mg
Synonym NSC 15139
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (637.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)CCCCCCCCCO
Molekylvægt (g/mol) 188.26
Formel vægt 188.26
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation