Få mere at vide
10-hydroxydecansyre, 96%
Artikelnummer. 15457238
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457238 5 g 5g
15447238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60743.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 1679-53-4 | C10H20O3 | 188,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-53-4
Molekylær formel C10H20O3
Molekylvægt (g/mol) 188.27
MDL nummer MFCD00010510
InChI nøgle YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-hydroxydecanoate, decanoic acid, 10-hydroxy, unii-np03xo416b, 10-hydroxy capric acid, 10-hydroxy-decanoic acid, 1-hydroxydecanoicacid, 10-oh-capric acid, 10-hydroxycapric acid, 10-oh-decanoic acid, 10-hydroxydecanoicacid
PubChem CID 74300
ChEBI CHEBI:17409
IUPAC navn 10-hydroxydecansyre
SMIL OCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Hydroxydecanoic acid
Smeltepunkt 75 °C til 77 °C
Lineær formel HO(CH2)9CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 188.26
Procent renhed 96%