Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxycamptothecin |
| Mængde | 1 g |
| Smeltepunkt | 225,0 °C til 267,0 °C |
| Formel vægt | 364.36 |
| InChI nøgle | HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N |
| SMIL | CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C1N(CC3=C1N=C1C=CC(O)=CC1=C3)C2=O |
| IUPAC navn | (19S)-19-ethyl-7,19-dihydroxy-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaene-14,18-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.36 |