Få mere at vide
10-Hydroxy Warfarin(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxy Warfarin (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)17(21)15(12-7-3-2-4-8-12)16-18(22)13-9-5-6-10-14(13)24-19(16)23/h2-10,15,17,21-22H,1H3 |
| Formel vægt | 324.0998 |