Få mere at vide
10-Hydroxy Nortriptylin-maleat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxy Nortriptyline Maleate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11+ |
| Formel vægt | 395.1733 |