Få mere at vide
10-Hydroxy Imipramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxy Imipramine |
| CAS | 796-28-1 |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol, 10-Hydroxyimipramine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.41 |
| Formel vægt | 296.1889 |