Få mere at vide
10-hydroxy (E)-amitriptylin, TRC
Artikelnummer. 30369480
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369480 25 mg
30370577 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46279025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64520-05-4
Molekylær formel C20H23NO
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Synonym (5E)-5-[3-(dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
SMIL CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Hydroxy (E)-Amitriptyline
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
Formel vægt 293.178