Få mere at vide
10-Hydroxy Amitriptyline Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxy Amitriptyline Oxalate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO.C2H2O4/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19;3-1(4)2(5)6/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/b17-12+; |
| Formel vægt | 383.1733 |