Få mere at vide
10-Hydroxy-2-decenoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-10-Hydroxy-2-Decenoic Acid (10-Hda) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h6,8,11H,1-5,7,9H2,(H,12,13)/b8-6+ |
| Formel vægt | 186.1256 |
| Procent renhed | >95% |