missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-Hydroxy-2-decanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Hydroxy-2-decanone |
| CAS | 35295-48-8 |
| Molekylær formel | C10H20O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h11H,2-9H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)CCCCCCCCO |
| IUPAC navn | 10-hydroxydecan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.26 |
| Formel vægt | 172.1463 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?