Få mere at vide
10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine |
| CAS | 29331-92-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13 |
| Vis mere |