Få mere at vide
10-Heneicosanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Heneicosanone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20-21(22)19-17-15-13-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 310.3236 |