Få mere at vide
10-Formyl Folic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formylfolic acid |
| CAS | 134-05-4 |
| Molekylær formel | C20 H19 N7 O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl]-L-glutamic acid, Glutamic acid, N-[p-[N-[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]formamido]benzoyl]- (6CI), Glutamic acid, N-[p-[N-[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]formamido]benzoyl]-, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl]- (9CI), N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl]-L-glutamic acid, 10-Formylfolic acid, 10-Formylpteroylglutamic acid, N10-Formylfolic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N7O7/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30/h1-4,7,9,13H,5-6,8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H3,21,22,25,26,32)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)c2nc(CN(C=O)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2N1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methyl-formylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.41 |
| Formel vægt | 469.1346 |