Få mere at vide
10-Formyl Folic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Formyl Folic Acid-d4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N7O7/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30/h1-4,7,9,13H,5-6,8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H3,21,22,25,26,32)/t13-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D |