missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Formyl-5,6,7,8-tetrahydro Folic Acid Disodium (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30407919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407919 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7010951MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Formyl-5,6,7,8-tetrahydro Folic Acid Disodium
CAS 914800-65-0
Molekylær formel C20H23N7O7.2Na
Mængde 1 mg
Synonym N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl]-L-Glutamic Acid Disodium
InChI formel InChI=1S/C20H23N7O7.2Na/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;/h1-4,9,11,13,23H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,22,25,26,32);;/q;2*+1/p-2/t11?,13-;;/m0../s1
SMIL O=C1C(N2)=C(NCC2CN(C=O)C3=CC=C(C(N[C@@H](C(O[Na])=O)CCC(O[Na])=O)=O)C=C3)NC(N)=N1
IUPAC navn disodium;(2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-6-yl)methyl-formylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 517.4
Formel vægt 517.1298
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.