Få mere at vide
10-Deoxy-10-oxo-7-epi-docetaxel, Mikromol
Artikelnummer. 30461326
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461326 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3396.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
10-Deoxy-10-oxo-7-epi-docetaxel, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity D)
CAS 162784-72-7
Analyt- eller komponentnavne 7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity D)
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C43 H51 N O14
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5,6-dioxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5,6-dioxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4α,4aβ,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 4-epi-6-Oxodocetaxel, 5β,20-Epoxy-1,7α-dihydroxy-9,10-dioxotax-11-ene-2α,4,13α-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 10-Deoxy-10-oxo-7-epidocetaxel, Docetaxel Trihydrate Imp D (EP), 4-epi-6-Oxodocetaxel, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-Dodecahydro-4,9,11,12,12b-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5,6-dione 12b-acetate 12-benzoate 9-ester with (2R,3S)-N-tert-butoxycarbonyl-3-phenylisoserine
InChI formel InChI=1S/C43H51NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30,32-33,35,46,48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27+,28+,30-,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Molekylvægt (g/mol) 805.86
Mængde 25 mg
Formel vægt 805,331 g/mol