Få mere at vide
10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen, TRC
Artikelnummer. 30135074
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135074 50 mg
30011358 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23158050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4673-38-5
Molekylær formel C19 H19 N S
Molekylvægt (g/mol) 293.43
Synonym Piperidine, 4-(4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ylidene)-1-methylpiperidine, Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. A (EP)
IUPAC navn 4-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiofen-10-yliden-1-methylpiperidin
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4sccc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3
Formel vægt 293.1238