Få mere at vide
10-deacetylbaccatin III, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545066 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15545066 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15545066 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294770010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32981-86-5 | C29H36O10 | 544.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Deacetylbaccatin III
CAS 32981-86-5
Smeltepunkt 221.0°C to 223.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C29H36O10
Mængde 1 g
Specifik rotation -45
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetone, pyridine, chloroform
InChI nøgle YWLXLRUDGLRYDR-ZUKOLHLZSA-N
SMIL CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1O)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Molekylvægt (g/mol) 544.6
PubChem CID 129316875
Formel vægt 544.6
Procent renhed 99%