missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483937
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483937 50 mg
16438018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY20584

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel is a Paclitaxel (a microtubule stabilizing agent; enhances tubulin polymerization) derivative with improved pharmacological features.

10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel is a Paclitaxel (a microtubule stabilizing agent

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel
Fysisk form Powder
CAS 90332-63-1
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C50H57NO17
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol 10-Deacetylpaclitaxel 7-Xyloside 10-Deacetyltaxol 7-Xyloside
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC(O[C@]([C@@]1([H])C[C@@H]2O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]3O)([H])[C@@H]3O)(CO1)[C@]([C@@H]([C@]4(C(C)(C)C5=C(C)[C@@H](OC([C@H](O)[C@H](C6=CC=CC=C6)NC(C7=CC=CC=C7)=O)=O)C4)O)OC(C8=CC=CC=C8)=O)([H])[C@@]2(C([C@@H]5O)=O)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 943.98
Formel vægt 943.98
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.