missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Deacetyl-7-xylosyl Paclitaxel (62%), TRC

Artikelnummer. 30362044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362044 10 mg
30349969 50 mg
30351520 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19896510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90332-63-1
Molekylær formel C50 H57 N O17
Molekylvægt (g/mol) 943.98
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 10-Deacetyl-7-xylosylpaclitaxel, 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol, 10-Deacetylpaclitaxel 7-xyloside, 10-Deacetyltaxol 7-xyloside, 7-Xylosyl-10-deacetylpaclitaxel, 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol, 7β-Xylosyl-10-deacetyltaxol
IUPAC navn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,12-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
SMIL CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@]4(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]6(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c7ccccc7)c8ccccc8)C(=C([C@@H](O)C4=O)C6(C)C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Deacetyl-7-xylotaxol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C50H57NO17/c1-25-31(65-45(61)38(56)35(27-15-9-6-10-16-27)51-43(59)28-17-11-7-12-18-28)22-50(62)42(67-44(60)29-19-13-8-14-20-29)40-48(5,41(58)37(55)34(25)47(50,3)4)32(21-33-49(40,24-64-33)68-26(2)52)66-46-39(57)36(54)30(53)23-63-46/h6-20,30-33,35-40,42,46,53-57,62H,21-24H2,1-5H3,(H,51,59)/t30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,42+,46+,48-,49+,50-/m1/s1
Formel vægt 943.3626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.