Få mere at vide
10-Deacetyl-7-xylosyl Paclitaxel (62%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Deacetyl-7-xylotaxol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H57NO17/c1-25-31(65-45(61)38(56)35(27-15-9-6-10-16-27)51-43(59)28-17-11-7-12-18-28)22-50(62)42(67-44(60)29-19-13-8-14-20-29)40-48(5,41(58)37(55)34(25)47(50,3)4)32(21-33-49(40,24-64-33)68-26(2)52)66-46-39(57)36(54)30(53)23-63-46/h6-20,30-33,35-40,42,46,53-57,62H,21-24H2,1-5H3,(H,51,59)/t30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,42+,46+,48-,49+,50-/m1/s1 |
| Formel vægt | 943.3626 |