Få mere at vide
10-Deacetyl-7,10-dimethoxy-Baccatin III, TRC
Artikelnummer. 30135486
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135486 100 mg
17972935 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD198890100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183133-94-0
Molekylær formel C31 H40 O10
Molekylvægt (g/mol) 572.64
Synonym (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, CBT-1A
IUPAC navn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,15-dihydroxy-9,12-dimethoxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoat
SMIL CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](OC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Deacetyl-7,10-dimethoxy-Baccatin III
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C31H40O10/c1-16-19(33)14-31(36)26(40-27(35)18-11-9-8-10-12-18)24-29(5,25(34)23(38-7)22(16)28(31,3)4)20(37-6)13-21-30(24,15-39-21)41-17(2)32/h8-12,19-21,23-24,26,33,36H,13-15H2,1-7H3/t19-,20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1
Formel vægt 572.2621