Få mere at vide
10-Chloro Carbamazepine, TRC
Artikelnummer. 30354486
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30354486 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30354486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3644202.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 10-Chloro Carbamazepine
CAS 59690-92-5
Molekylær formel C15H11ClN2O
Mængde 2.5 g
Synonym 10-Chloro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 9055
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19)
SMIL ClC1=CC(C=CC=C2)=C2N(C(N)=O)C3=C1C=CC=C3
IUPAC navn 5-chlorobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 270.71