Få mere at vide
10-Chloro Carbamazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Chloro Carbamazepine |
| CAS | 59690-92-5 |
| Molekylær formel | C15H11ClN2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 10-Chloro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 9055 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19) |
| SMIL | ClC1=CC(C=CC=C2)=C2N(C(N)=O)C3=C1C=CC=C3 |
| IUPAC navn | 5-chlorobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.71 |