missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Carboxylinalool, TRC

Artikelnummer. 30240879
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240879 25 mg
30240719 5 mg
30240715 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24096525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28420-25-9
Molekylær formel C10 H16 O3
Molekylvægt (g/mol) 184.232
Synonym 6-Hydroxy-2,6-dimethyl-2,7-octadienoic Acid;
IUPAC navn (2E)-6-hydroxy-2,6-dimethylocta-2,7-dienoic acid
SMIL C\C(=C/CCC(C)(O)C=C)\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Carboxylinalool
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O3/c1-4-10(3,13)7-5-6-8(2)9(11)12/h4,6,13H,1,5,7H2,2-3H3,(H,11,12)/b8-6+
Formel vægt 184.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.