Få mere at vide
10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30135194
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135194 10 g
30009331 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17504010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108481-13-6
Molekylær formel C12H20O4S
Molekylvægt (g/mol) 260.35
Synonym 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Ethyl Ester (+/-)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl (7,7-dimethyl-2-oxo-1-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methanesulfonate
SMIL Fc1ccc(cc1)CNc2cc(N)c(N)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H20O4S/c1-4-16-17(14,15)8-12-6-5-9(7-10(12)13)11(12,2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Procent renhed >95%