Få mere at vide
10-Bromodecanoic acid, 95%
Artikelnummer. p-7040510
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15486758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60292.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50530-12-6 | C10H19BrO2 | 251.164 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Delvis blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50530-12-6
Molekylær formel C10H19BrO2
Molekylvægt (g/mol) 251.164
MDL nummer MFCD00014388
InChI nøgle PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-decanoic acid, decanoic acid, 10-bromo, 10-bromanyldecanoic acid, 10-bromodecanoicacid, acmc-1aonn, 10-bromodecanoic acid., .omega.-bromodecanoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.481, ksc489q1r, 10-bromodecanoic acid
PubChem CID 142712
IUPAC navn 10-bromdecansyre
SMIL C(CCCCC(=O)O)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Bromodecanoic acid
Smeltepunkt 38°C to 41°C
Lineær formel Br(CH2)9CO2H
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Partly miscible in water.
Formel vægt 251.16
Procent renhed 95%