Få mere at vide
10-bromodecanosyre, 95%
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Delvis blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Bromodecanoic acid |
| Smeltepunkt | 38 °C til 41 °C |
| Lineær formel | Br(CH2)9CO2H |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Delvist blandet i vand. |
| Formel vægt | 251.16 |
| Procent renhed | 95% |