missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Bromo Oxcarbazepine, TRC

Artikelnummer. 30339715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339715 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6842755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Bromo-Oxcarbazepine
CAS 113952-20-8
Molekylær formel C15H11BrN2O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11BrN2O2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)18(15(17)20)12-8-4-2-6-10(12)14(13)19/h1-8,13H,(H2,17,20)
SMIL OC(=N)N1c2ccccc2C(Br)C(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 6-bromo-5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 331.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.