Få mere at vide
10-Bromo-1-decanol, TRC
Artikelnummer. 30337143
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337143 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6886905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Bromo-1-decanol
CAS 53463-68-6
Molekylær formel C10H21BrO
Mængde 5 g
Synonym 10-Bromodecanol
InChI formel InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
SMIL OCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 10-bromodecan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 237.18
Formel vægt 236.0776