missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Bromo-1-aminodecane, Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30342847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342847 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB679485100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Bromo-1-aminodecane, Hydrobromide
CAS 24566-82-3
Molekylær formel C10 H22 Br N . Br H
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H22BrN.BrH/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12;/h1-10,12H2;1H
SMIL Br.NCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 10-bromodecan-1-amine;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 317.1
Formel vægt 315.0197
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.