missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Azido-1-decanol, TRC

Artikelnummer. 30338688
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338688 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA823075500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Azido-1-decanol
CAS 57395-48-9
Molekylær formel C10 H21 N3 O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H21N3O/c11-13-12-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2
SMIL OCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
IUPAC navn 10-azidodecan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 199.29
Formel vægt 199.1685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.