Få mere at vide
10-Azido-1-decanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Azido-1-decanol |
| CAS | 57395-48-9 |
| Molekylær formel | C10 H21 N3 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N3O/c11-13-12-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2 |
| SMIL | OCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 10-azidodecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.29 |
| Formel vægt | 199.1685 |