Få mere at vide
Heidolph™ Polymax 1040 10° Shaker med vinklet platform
Artikelnummer. 10599711 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
2 til 50 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
10599711 2 til 50 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 10599711 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5434221000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
De Polymax 1040 er en mellemstor model og kan bære en belastning på 5 kg. Brug denne model til ethvert kar - kulturplader, medieflasker, Erlenmeyer-kolber - der er ingen grænse.
  • De Polymax 1040 er en mellemstor model og kan bære en belastning på 5 kg
  • Har en hældningsvinkel på 10° for en meget stærkere bevægelse
  • Brug denne model til ethvert kar - kulturplader, medieflasker, Erlenmeyer-kolber - der er ingen grænse
  • Indstil og juster løbende den variable hastighed på den analoge kontrolknap fra 2 til 50 rpm - ideel til cellekulturplader
  • Denne model er velegnet til det modulære inkubatorsystem
  • Anbefales til applikationer, der kræver variabel temperaturregulering op til 65° C
  • Analog procestimer giver mulighed for uovervåget drift og kan indstilles fra 1 til 120 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 10°
Bæreevne (metrisk) 5 kg
Hastighedsområde 2 til 50 rpm
Elektriske krav 230/240 V, 50/60 Hz
Spænding 230/240 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Certificeringer/compliance EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 375 mm
Højde (metrisk) 195 mm
Bredde (metrisk) 320 mm
Controller type Elektronisk
Model- Polymax 1040
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Skridsikker gummimåtte
Timer rækkevidde 1 til 120 min.