missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Amino-1-decanol, TRC

Artikelnummer. 30312456
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312456 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA603720500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Amino-1-decanol
CAS 23160-46-5
Molekylær formel C10 H23 N O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H23NO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-11H2
SMIL NCCCCCCCCCCO
IUPAC navn 10-aminodecan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 173.3
Formel vægt 173.178
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.