missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-Amino-1-decanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Amino-1-decanol |
| CAS | 23160-46-5 |
| Molekylær formel | C10 H23 N O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23NO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-11H2 |
| SMIL | NCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | 10-aminodecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.3 |
| Formel vægt | 173.178 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?