missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-Allyl-2-chloro-phenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Allyl-2-chloro-phenothiazine |
| CAS | 63615-79-2 |
| Molekylær formel | C15H12ClNS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-10-(2-propen-1-yl)-10H-phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNS/c1-2-9-17-12-5-3-4-6-14(12)18-15-8-7-11(16)10-13(15)17/h2-8,10H,1,9H2 |
| SMIL | Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-10-prop-2-enylphenothiazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.78 |
| Formel vægt | 273.0379 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?