Få mere at vide
10-Acetyloxy Oxcarbazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Acetyloxy Oxcarbazepine |
| CAS | 113952-21-9 |
| Molekylær formel | C17 H14 N2 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O4/c1-10(20)23-16-12-7-3-5-9-14(12)19(17(18)22)13-8-4-2-6-11(13)15(16)21/h2-9,16H,1H3,(H2,18,22) |
| SMIL | CC(=O)OC1C(=O)c2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (11-carbamoyl-5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-6-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.3 |
| Formel vægt | 310.0954 |