Få mere at vide
10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30138253
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138253 100 mg
30006926 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA165050100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 952740-00-0
Molekylær formel C17 H14 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 294.3
Synonym 10-(Acetyloxy)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC navn 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid
SMIL CC(=O)OC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-10H,1H3,(H2,18,21)
Formel vægt 294.1004