missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine |
| CAS | 1675-46-3 |
| Molekylær formel | C16H13ClF3NS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 10-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)-phenothiazine, 10-(3-Chloropropyl)-2-trifluoromethylphenothiazine, 2-Trifluoromethyl-10-(3-chloropropyl)phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClF3NS/c17-8-3-9-21-12-4-1-2-5-14(12)22-15-7-6-11(10-13(15)21)16(18,19)20/h1-2,4-7,10H,3,8-9H2 |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCCl)c2c1 |
| IUPAC navn | 10-(3-chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.79 |
| Formel vægt | 343.0409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?