missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine |
| CAS | 40051-30-7 |
| Molekylær formel | C16 H16 Cl N O2 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine, 10H-Phenothiazine, 10-(3-chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 10-(3-chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)- (7CI), 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S2/c1-22(19,20)12-7-8-16-14(11-12)18(10-4-9-17)13-5-2-3-6-15(13)21-16/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCCl)c2c1 |
| IUPAC navn | 10-(3-chloropropyl)-2-methylsulfonylphenothiazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.887 |
| Formel vægt | 353.031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?